Micro pipettes, disposable, end-to-end
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40551006 40551027
HECH40551006EA 14.9 EUR InStock
HECH40551006 HECH40551027
Micro pipettes, disposable, end-to-end
Pipettes Capillaires pour hématocrites
These disposable micro capillaries are calibrated to contain from end to end.
  • With capillary holder (short tube with rubber teat)
  • Filling and discharging can be effected with or without capillary holder
  • Accuracy ≤ ±0,5 %
Conditionnement: 250 pieces per pack.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité