SPE cartridges, (Na₂SO₄) CHROMAFIX® Dry
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
731852 731853 731854
MANA731852EA 125 EUR InStock
MANA731852 MANA731853 MANA731854
SPE cartridges, (Na₂SO₄) CHROMAFIX® Dry
Colonnes pour chromatographie
CHROMAFIX® Dry is a special phase for drying organic samples.
  • Polypropylene cartridges in three different sizes with different adsorbent weights (S: 0,4 ml, M: 0,8 ml, L: 1,8 ml)
  • Anhydrous high-purity sodium sulfate which forms Glauber’s salt with traces of water
Application: Connected with a syringe via Luer fittings traces of water from organic solutions will be removed. For removal of larger quantities of water several cartridges can be combined in series.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité