Homogénéiseur de laboratoire, Star-Blender® Digital
Fournisseur: Avantor
VWR®
710-0958EA 3000 EUR InStock
710-0958 710-1045 710-1044
Homogénéiseur de laboratoire, Star-Blender® Digital
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de laboratoire
Volumes d'échantillon de 80 à 400 ml.
  • Affichage numérique pour un réglage facile de la vitesse et du temps
  • Deux palettes oscillantes
  • Surfaces internes et externes en acier inoxydable poli AISI304
  • Fenêtre sur la porte avant pour observation des échantillons conditionnés durant homogénéisation
  • Fermeture inclinable avec porte avant amovible pour un fonctionnement et un entretien facilités
Les échantillons microbiologiques et pathogènes peuvent être traités sans risque pour l'opérateur ou l'environnement en mélangeant des échantillons solides et semi-solides dans des poches scellées, empêchant la formation de bioaérosols.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité