Macropipettes monocanal, électroniques, volume variable, Acura® electro 936
Fournisseur: SOCOREX ISBA
936.10E 936.10 936.02E 936.05 936.02 936.05E 936.02G 936.05G 936.10G
SOCO936.10EEA 910 EUR InStock
SOCO936.10E SOCO936.10 SOCO936.02E SOCO936.05 SOCO936.02 SOCO936.05E SOCO936.02G SOCO936.05G SOCO936.10G
Macropipettes monocanal, électroniques, volume variable, Acura® electro 936
Pipettes Micropipettes
Macropipette électronique avec moteur commandé par microprocesseur et bloc-batterie rechargeable.
  • Filtre de protection de buse interchangeable
  • Exactitude et précision exceptionnelles
  • Kits prêts à l'emploi disponibles
Informations de commande: le kit de pipettes est livré avec un certificat individuel de contrôle qualité et des instructions d'utilisation, un support de charge pour pipette, un chargeur rapide avec un adaptateur secteur et un cordon, un bloc-batterie supplémentaire et des échantillons de pointes de pipette Qualitips®.
La pipette individuelle est livrée avec un certificat de contrôle qualité et des instructions d'utilisation, ainsi que des échantillons de Qualitips®.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité