Colonnes capillaires, CP-Sil 8 CB pour pesticides
Fournisseur: Agilent
VARICP7504EA 1410 EUR InStock
VARICP7504 VARICP7481
Colonnes capillaires, CP-Sil 8 CB pour pesticides
Colonnes pour chromatographie
CP-Sil 8 CB delivers a linear column response down to femtogram levels.
  • Linear column response down to femtogram levels improves productivity
  • Maximum inertness – tested with DDTs to provide very reliable data
  • Can be used with on-column injection techniques for best detection limits
The column is supplied with a retention gap to avoid problems with solvent condensation, thus allowing repeated splitless injections without phase deterioration. In addition, because of the integrated retention gap, there is no leakage from coupling devices, thereby considerably extending column life.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité