Capillaires pour microhématocrite, à usage unique
Fournisseur: Hecht
HECH40565010EA 149 EUR InStock
HECH40565010 612-0599
Capillaires pour microhématocrite, à usage unique
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Sodium heparinized micro haematocrit capillaries with or without mark.
  • Disposable
  • With red colour code
  • Fire-polished at the colour-coded end
Conditionnement: 100 pieces in a tube, 10 tubes in a box
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité