Colonnes capillaires, CP-Sil PONA CB
Fournisseur: VARIAN
CP7531 CP7530 CP7531I5
568-0705EA 1550 EUR InStock
568-0705 568-0704 568-0706
Colonnes capillaires, CP-Sil PONA CB
Colonnes pour chromatographie
La colonne CP-Sil PONA CB fournit une analyse précise des paraffines, oléfines, naphtalènes et substances aromatiques dans les mélanges d'hydrocarbures complexes.
  • Analyse d'hydrocarbure garantie conforme à la norme ASTM (méthode DHA)
  • Inerte aux composés polaires pour des données très précises
  • Excellente reproductibilité offrant une productivité accrue
Plage de températures : 250...275 °C
Phases similaires : Petrocol DH, SPB-1, 007-1, Rtx-1, MXT-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité