Balances industrielles de comptage, Ranger® 3000 Count
Fournisseur: OHAUS
30031786 30031783 30031784 30031782 30060907 30031785 30060911 30060910 30060908 30060909
611-2590EA 530 EUR InStock
611-2590 611-2587 611-2588 611-2586 611-2612 611-2589 611-2616 611-2615 611-2613 611-2614
Balances industrielles de comptage, Ranger® 3000 Count
Balances
Balance de comptage compacte polyvalente donnant des résultats précis de pesée et de comptage d'unités, ainsi que de vérification de comptage et d'accumulation. Fonctionnement convivial avec trois affichages rétroéclairés dédiés, huit touches de fonction, trois indicateurs de contrôle de poids et un pavé numérique complet. Plate-forme en acier inoxydable et boîtier en ABS pour un nettoyage facile.
  • Trois affichages rétroéclairés distincts pour comptage, pesage et pesage unitaire
  • Alimentation secteur avec batterie interne rechargeable pour utilisation portable
  • Mémoire interne avec fonction de bibliothèque de 30 articles pour données de type références, poids unitaires moyens, tares, etc.
  • Stabilisation en une seconde
Informations de commande: D'autres options de connectivité sont disponibles, y compris en option Ethernet, deuxième RS232 ou USB et 2ème plateforme en option. Des versions approuvées sont également disponibles. Rendez-vous sur www.vwr.com ou demandez de plus amples informations.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité