LLE columns, CHROMABOND® XTR
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730487 730489 730502 730505 730506 730507 730509 738131.150M 730507.100 730487.250
MANA730487EA 71 EUR InStock
MANA730487 MANA730489 MANA730502 MANA730505 MANA730506 MANA730507 MANA730509 MANA738131.150M MANA730507.100 MANA730487.250
LLE columns, CHROMABOND® XTR
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® XTR is a kieselguhr for liquid-liquid extraction (LLE).
  • Coarse-grained kieselguhr (also known as diatomaceous earth, celite)
  • Fast, reproducible and economical in comparison with classical LLE
  • Simultaneous preparation of several samples
  • No formation of emulsions
  • Organic solutions need not to be dried after separation
Suitable for liquid-liquid extraction of highly viscous aqueous solutions such as physiological fluids (blood, plasma, and serum) in clinical chemistry, dyes in textiles, environmental and food analysis without use of a separation funnel.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité