Plaques CCM, gel de silice 60, couches modifiées, RP-2/UV₂₅₄
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
818171 811081 811082
552-0319EA 272 EUR InStock
552-0319 552-0249 552-0250
Plaques CCM, gel de silice 60, couches modifiées, RP-2/UV₂₅₄
Plaques CCM
Dimethyl-modified standard silica layers available as glass plates or ALUGRAM® aluminium sheets. Recommended for active plant constituents and steroids.
  • Silanised silica
  • Normal phase or reversed phase separation modes with purely organic, organic-aqueous or purely aqueous eluents
Silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 to 17 μm; pH stability 2 to 10.
Modification: Dimethyl, carbon content 4%.
Indicator: Acid-resistant product with a pale blue fluorescence for short-wave UV (254 nm) and UV-absorbing substances appear as dark-blue to black spots on a light-blue background.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité