SPE columns, CHROMABOND® C2
Fournisseur: Macherey-Nagel
CHROMABOND®
MANA730221EA 166 EUR InStock
MANA730221
SPE columns, CHROMABOND® C2
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® C2 is a dimethyl modified silica phase for SPE.
  • Very polar RP phase
  • Slight hydrophobic and strong polar interactions
  • Suitable for polar substances with hydrophobic areas from polar matrices
Recommended for biological molecules.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité