VWR®, Film de scellage pour tests ELISA et incubation à usage général
Fournisseur: VWR Collection
731-0309EA 220 EUR InStock
731-0309 731-0310 731-0311 731-0312
VWR®, Film de scellage pour tests ELISA et incubation à usage général
Scellés Microplaque Sceaux
Film en polyester avec adhésif acrylique. Ces films non perforables en rouleaux sont recommandés pour les tests ELISA, l’incubation à usage général et le stockage à court terme.
  • Plage de températures recommandée : –40 à +120 °C
  • Épaisseur totale de 64,8 μm (film 38,1 μm, adhésif 26,7 μm)
  • Films pré-marqués séparés par des bandes de couleur verte pour une application facile
  • Minimisent l’évaporation et évitent la contamination entre les puits
Information de livraison: Chaque rouleau contient suffisamment de film pour couvrir 100 microplaques.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité