Colonnes capillaires, CP-Squalane
Fournisseur: Agilent Technologies
VARICP7520EA 2550 EUR InStock
VARICP7520
Colonnes capillaires, CP-Squalane
Colonnes pour chromatographie
CP-Squalane gives the best separation of C₄-C₁₀ hydrocarbons.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité