Colonnes capillaires, CP-FFAP CB
Fournisseur: VARIAN
CP7463 CP7483
VARICP7463EA 1320 EUR InStock
VARICP7463 VARICP7483
Colonnes capillaires, CP-FFAP CB
Colonnes pour chromatographie
CP-TAP CB is available in special fused silica for maximum column strength at temperatures up to 370 °C, or UltiMetal capillary for the ultimate robustness.
  • Detailed analysis of triglycerides for complete confidence
  • Complete triglyceride pattern in about 15 min improves productivity
The resolution of this column depends not only on carbon number – a more refined separation is produced according to the degree of unsaturation. The chemically-bonded phase exhibits low bleed and provides longer column lifetimes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité