Système à deux seaux compact
Fournisseur: CONTEC
UBKT0005 UBKT0006
141-0985EA 88.5 EUR InStock
141-0985 141-0986
Système à deux seaux compact
Serpillières
Chariot en acier avec poignée amovible et deux seaux de 5 gallons (20 l) en polypropylène. Ce système de seau se compose d'un chariot en acier inoxydable à roulettes avec deux seaux en polypropylène autoclavables, un gris et un rouge. On peut y ajouter en option une presse d'essorage en acier inoxydable ou une essoreuse de balai plat (vendues séparément). Ce chariot compact présente une grande maniabilité et un encombrement réduit. Le chariot 2757 est équipé d'une poignée amovible pour un autoclavage et un stockage plus aisés.
  • Idéal pour les salles propres et les environnements contrôlés équipés d'autoclaves de petite taille ou dont l'espace de stockage est limité
  • Compatible avec tous les balais Contec, selon le choix du système d'essorage
Le chariot à la fois léger et robuste est monté sur quatre roulettes, deux fixes et deux pivotantes, se verrouillant facilement avec le pied. Selon les protocoles de nettoyage en vigueur, ce système peut être utilisé avec deux ou trois seaux. Un cadre extensible à l'avant du chariot permet d'installer un seau supplémentaire. Le kit de raccordement en acier inoxydable fourni évite tout écoulement entre les seaux.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité