Screw caps for screw neck vials, N 8
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
70249 70245 70250 702067 702437 702068 702066 702069
218-1270EA 5 EUR InStock
218-1270 MANA70245 MANA70250 MANA702067 MANA702437 MANA702068 MANA702066 MANA702069
Screw caps for screw neck vials, N 8
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
The suitable screw closures are ready assembled.
  • Septa made from economical Red Rubber/FEP, high quality silicone/PTFE or from virgin PTFE
  • Silicone/PTFE septa are also slitted
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité