Thermobloc, SmartBlock™
Fournisseur: EPPENDORF
5366000.021 5307000.000 5309000.007 5360000.038 5361000.031 5362000.035 5363000.039 5306000.006 5365000.028 5364000.024 5310000.002 5316000.004 5318000.001
460-0229EA 648 EUR InStock
460-0229 460-0235 460-0221 460-0222 460-0227 460-0228 460-0233 460-0234 460-0230 460-0232 460-0359 460-0358 460-0366
Thermobloc, SmartBlock™
Chauffe-blocs Blocs pour bains
Exchangeable in just seconds. Individually sensor-controlled SmartBlocks are your solution for maintaining accurate, uniform temperatures. A wide variety of these flexible thermoblocks for all common laboratory vessels support a broad range of applications - for use with Eppendorf ThermoMixer® C and ThermoStat C.
  • Optimised block design supports optimal temperature transfer to sample to achieve excellent results
  • Eppendorf SmartBlock-specific calibration by integrated sensor technology maximizes temperature accuracy and homogeneity
  • Insulated thermoblocks for ergonomic operation - you won't burn your fingers (PhysioCare Concept®)
  • Automatic block recognition for safe handling
  • Optimised block design ensures maximum temperature transfer to the sample
  • Eppendorf QuickRelease technology enables fast and simple block exchange – no need for tools
Every Eppendorf SmartBlock is individually inspected in production for temperature accuracy and includes a serial-number specific certificate for documentation purpose.
Informations sur les accessoires: * Indique les SmartBlocks qui peuvent être utilisés avec un couvercle et ThermoTop. Remarque : la fréquence de mélange maximale lors de l'utilisation du couvercle avec des plaques est de 2000 min-1.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité