Capillary columns, Select Al₂O₃ MAPD
Fournisseur: VARIAN
CP7431 CP7432 CP7433
VARICP7431EA 1770 EUR InStock
VARICP7431 VARICP7432 VARICP7433
Capillary columns, Select Al₂O₃ MAPD
Colonnes pour chromatographie
The select Al₂O₃ MAPD is an aluminum oxide PLOT column for the analysis of reactive hydrocarbons and is especially targeted towards the response for methyl acetylene and propadiene (MAPD).
  • Two-fold improvement of sensitivity for MAPD decreases detection limits
  • Faster run times improve operating efficiency
  • Improved responses from polar hydrocarbons for better data accuracy
  • Stable up to 200 °C for hydrocarbons
  • Delivers up to a two-fold higher response for MAPD
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité