Capillary columns, volatile, mineral oil
Fournisseur: VARIAN
CP7491 CP7491I5 CP749103 CP749106
VARICP7491EA 580 EUR InStock
VARICP7491 VARICP7491I5 VARICP749103 VARICP749106
Capillary columns, volatile, mineral oil
Colonnes pour chromatographie
Select mineral oil provides the shortest analysis time is required with a stabilized, non-polar bonded phase specifically for fast mineral oil analysis.
  • Optimised selectivity for more reliable results
  • Low bleed for better accuracy
  • Available in UltiMetal for ultimate longevity
  • Available in economical three- and six-packs
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité