Fioles volumétriques, classe A, ambrées, graduation blanche, certificat de lot USP BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
37462 37465 37464 37467 37468 37469 37470 37471 37461 37482 37483 37484 37485 37487 37488 37489 37463 37481 37490 37491
612-5420EA 85 EUR InStock
612-5420 612-5423 612-5422 612-5424 612-5425 612-5426 612-5427 612-5428 612-5419 612-4825 612-4826 612-4827 612-4828 612-4829 612-4830 612-4831 612-5421 612-4824 612-4832 612-4833
Fioles volumétriques, classe A, ambrées, graduation blanche, certificat de lot USP BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté 3.3, ambré, bouchon en verre ambré ou en PP
  • Calibrées en contenance « In »
  • Marquages et inscriptions très contrastés en émail blanc
  • Marquage DE-M
  • Avec certificat de lot USP ; sur demande, également disponible avec certificat USP individuel
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité