Colonnes capillaires, PAH sélectionné
Fournisseur: Agilent
VARICP7462EA 876 EUR InStock
VARICP7462 VARICP7461
Colonnes capillaires, PAH sélectionné
Colonnes pour chromatographie
Select PAH is the first capillary column that provides a single solution for PAH analysis by separating all the isomers, thereby avoiding false positives and inaccurate results.
  • Provides easy, fast, and accurate quantification of PAHs in environmental and food samples
  • No time wasted on false positives
  • Fast results with no need for further analysis
  • Low bleed reduces maintenance time and enhances sensitivity
The low column bleed of Select PAH reduces the requirement for MS maintenance and enhances sensitivity.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité