Colonnes capillaires, CP-Sil 5 pour sulfure
Fournisseur: Agilent
VARICP7529EA 846 EUR InStock
VARICP7529
Colonnes capillaires, CP-Sil 5 pour sulfure
Colonnes pour chromatographie
  • Trace analysis of volatile sulfur compounds to C7 mercaptan for higher productivity
  • Non-polar phase providing accurate results based on volatility
  • High inertness, elutes SO₂ for high quality data and low detection limits
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité