VWR® Basic, Blouses, avec Velcro®
Fournisseur: VWR Collection
113-1991EA 109 EUR InStock
113-1991 113-1988 113-1989 113-1990 113-1992
VWR® Basic, Blouses, avec Velcro®
Vêtements à usage unique
Ces blouses VWR® Basic SPP sont fabriquées dans un tissu en polypropylène spunbond (SPP) respirant, léger et solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Snap collar, raglan sleeves, VELCRO® closure, knitted cuffs, no pockets
  • Lightweight and breathable first line barrier protection
Ce vêtement est idéal pour les zones moins critiques ou les salles d’entrée préparatoires. Il est testé et fabriqué dans un établissement certifié ISO et ont subi de nombreux contrôles avant d’être validées par test en laboratoire indépendant.
Colour: White
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité