Blood sedimentation apparatus
Fournisseur: Hecht
HECH40367010EA 212 EUR InStock
HECH40367010
Blood sedimentation apparatus
Systèmes de diagnostic clinique Instruments de diagnostic clinique
Blood sedimentation apparatus stand of stainless steel with tilting device for rapid sedimentation.
  • Pipettes with fused graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
Informations de commande: Complete with blood sedimentation pipettes, blood mixing glasses with rubber stopper, special rubber caps (macro method only) and directions for use.
Conditionnement: In a box.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité