Crimp neck vials, N 8
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
70282 70286
MANA70282EA 20.5 EUR InStock
MANA70282 MANA70286
Crimp neck vials, N 8
Fioles
These crimp neck vials are suitable for micro sampling.
  • Made of clear and amber glass
  • Available with flat, round or conical bottom
Useable with adapter for the common autosamplers of Agilent, CTC, Dionex (Thermo Scientific), Knauer, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian (Agilent), VWR® (Merck / Hitachi), etc.
Ready-to-use crimp caps with assembled septa are available for the crimp neck vials.
- High purity silicone/PTFE septa for more demanding analyses
- Economic natural rubber/butyl/TEF or Red Rubber/FEP septa
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité