Crimp caps for crimp neck vials, N 8
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
702800 70289 702025 702878
MANA702800EA 3.6 EUR InStock
MANA702800 MANA70289 MANA702025 MANA702878
Crimp caps for crimp neck vials, N 8
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Ready-to-use crimp caps with assembled septa are available for the crimp neck vials.
  • High purity silicone/PTFE septa for more demanding analyses
  • Economic natural rubber/butyl/TEF or Red Rubber/FEP septa
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité