Crimp caps for crimp neck vials, N 13
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
70257 702802 70232 702803
MANA70257EA 58 EUR InStock
MANA70257 MANA702802 MANA70232 MANA702803
Crimp caps for crimp neck vials, N 13
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
The crimp caps with assembled septa are ready-to-use.
  • Standard cap with center hole or tamper-evident closure with center tear off cap
  • Molded septum with centrical PTFE lamination for very good sealing properties (typically called Pharma-Fix)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité