Snap cap vials, N 18 and N 22
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
70271 70272 70273 702019
MANA70271EA 17 EUR InStock
MANA70271 MANA70272 MANA70273 MANA702019
Snap cap vials, N 18 and N 22
Fioles
These snap cap vials are used for storage of powdery samples.
  • Made of clear glass (3rd hydrolytic class)
  • Flat bottom
Snap caps for both neck sizes are available.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité