Beakers with handle, SteriWare®
Fournisseur: Sampling Systems
8049H-2000S 8049H-2000
SAMP8049H-2000SEA 292 EUR InStock
SAMP8049H-2000S SAMP8049H-2000
Beakers with handle, SteriWare®
Béchers
HDPE, translucent.
  • Individually bagged
  • BSE/TSE-free
  • Full batch traceability
  • Non graduated
  • Available as gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
Disposable beakers have a wide base which make them very stable. The handle is rounded to make it comfortable to hold.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité