Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP2/FFP3, Medical
Fournisseur: Moldex
3150 3100 3250 3200
111-1146EA 40.6 EUR InStock
111-1146 111-1145 111-1148 111-1147
Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP2/FFP3, Medical
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
These air masks, without exhalation valves, are medical masks and FFP masks in one. They offer protection for both the wearer and their surroundings. Due to the Moldex pleated filter technology, the masks combine the filtering performance of an FFP mask with the low breathing resistance of a conventional medical mask.
  • Combined FFP mask and medical mask
  • Significantly reduced breathing resistance, high filter capacity, longer usage time
  • Available in two sizes
  • DuraMesh® - strong and durable structure, keeps the mask in shape
  • ActivForm® - no nose clip needed
  • Comfortable nose seal and loop strap with clip
  • Individually packaged
Protection pour l'utilisateur: contre les contaminants aériens (FFP2 NR et FFP3 NR selon la norme EPI EN 140:2001) ; contre les éclaboussures de liquide (résistance aux éclaboussures, type IIR selon la norme médicale EN 14683:2005).
Protection des environs: efficacité du filtre de 98% contre les bactéries (type II selon la norme médicale EN 14683:2005).
Certifications: EN 149:2001 + A1:2009 et testé et certifié conforme à la norme médicale EN 14683:2005.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité