Masques intégraux, X-plore® 6530
Fournisseur: Dräger
R55810 R55795
111-1058EA 395 EUR InStock
111-1058 111-1057
Masques intégraux, X-plore® 6530
Respirators Masques réutilisables Masques complets
Le masque intégral X-plore® 6530 comporte des filtres respiratoires de la gamme de filtres Rd40 X-plore® et se démarque dans de multiples applications.
  • Monture avec bord d'étanchéité à trois plis qui offre une protection fiable et un ajustement étanche sur tous les visages
  • Harnais confortable à cinq points rend le produit rapide à mettre et empêche la formation de points de pression
  • Visière non déformante avec angle de 180° qui garantit un large champ de vision et une large vue panoramique
  • Visière en Triplex résistant aux produits chimiques et aux rayures, avec monture ultrastable en acier inoxydable (6530 EPDM/Triplex)
  • Système intelligent d'aération avec masque intérieur séparé pour garantir que la visière ne sera pas embuée et que la vue sera dégagée
  • Code-barres à l'intérieur ; il est facile d'enregistrer et de faire l'inventaire des masques
  • Membrane intégrée en acier inoxydable pour faciliter la communication
Certifications: EN 136 classe 3 (marquage CE), NIOSH (PC), AS/NZS
Attention: (*) Taille unique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité