Screw caps for screw neck vials, N 10
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
702046 702049 702044 702048 702047
MANA702046EA 31.2 EUR InStock
MANA702046 MANA702049 MANA702044 MANA702048 MANA702047
Screw caps for screw neck vials, N 10
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Screw closures are bonded (septa firmly connected with the cap) or ready assembled.
  • Large range of bonded screw caps with different septum materials
  • Septa made from economical Red Rubber/TEF or high quality silicone/PTFE (also slitted)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité