Gants résistants à la chaleur, Aratherma Fit
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
2232086/7 2232086/9
112-2890EA 41.5 EUR InStock
112-2890 112-2891
Gants résistants à la chaleur, Aratherma Fit
Gants
Gants tricotés ambidextres en Kevlar®, avec doublure tricotée coton et long poignet tricoté élastiqué (10 cm). Les fibres Kevlar® offrent une bonne résistance aux coupures et une protection contre les dangers thermiques (chaleur de contact).
  • Technique du tricotage qui permet d'obtenir un gant ajustable à la main pour une bonne dextérité
  • Doublure améliorant les performances mécaniques des gants tout en absorbant la transpiration
  • Épaisseur relative pour absorber les chocs lors de la manutention d'objets lourds
  • Long poignet tricoté pour protéger l'avant-bras
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 250 °C
Pour la manutention de pièces chaudes ou acérées dans les environnements secs.
Certifications: EN 388:2016 (2X4XD), EN 407 (42XXXX), Cat. II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité