Salopette pour industries alimentaires, Killybeg 6639
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
6639/H45/1XL 6639/H45/2XL 6639/H45/3XL 6639/H45/L 6639/H45/M 6639/H45/S 6639/W02/1XL 6639/W02/2XL 6639/W02/3XL 6639/W02/L 6639/W02/M 6639/W02/S
113-2226EA 63 EUR InStock
113-2226 113-2227 113-2228 113-2225 113-2224 113-2223 113-7163 113-7164 113-7165 113-7166 113-7167 113-7168
Salopette pour industries alimentaires, Killybeg 6639
Tenue de travail
Cette salopette réversible se compose de tissu Flexothane® Kleen (tricotage 100% polyamide 6,6 avec revêtement PU). Ce matériau est résistant, léger et tout à fait adapté aux contacts alimentaires.
  • Étanche à l'eau et au vent
  • Bretelles élastiques à boucles à l'avant et à l'arrière
  • Jambes réglables par boutons-pression
  • Lavable à 95 °C.
Poids : 170 g/m²
Certifications: Tests effectués conformément à la directive CE 1935/2004 et à la norme ISO 10993-5 (1999).
EN 14605 (type PB/4), EN 343 (3-1)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité