Combinaisons résistantes aux produits chimiques, 4535
Fournisseur: 3M
45353XL 45352XL 4535L 4535S
113-6296EA 264 EUR InStock
113-6296 113-6295 113-6297 113-6299
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, 4535
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à usage unique en PP avec film PE stratifié fournissent une excellente protection contre les particules sèches et les éclaboussures de produits chimiques liquides, dans certaines limites.
  • Taille et chevilles élastiquées pour une plus grande liberté de mouvement, poignets tricotés pour plus de confort
  • Dos respirant extra large (SMMMS) pour un stress thermique réduit et plus de confort
  • Fermeture à glissière double sens, capuche et rabat anti-tempête avec fermeture pour une meilleure protection
  • Revêtement antistatique à faible peluchage
Applications légères types peinture par pulvérisation, nettoyage et entretien industriel, procédés industriels et chimiques, nettoyage de bâtiments, pose d'isolants, manutention de pesticides/agriculture (aérosols en particules uniquement), poudrage et fabrication de produits pharmaceutiques.
Couleur: Blanc/bleu
Certifications: Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2:2002; Cat. III.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité