Laboratory jacks
Fournisseur: R-L ENTERPRISES LTD
2035 2036 2038 2040 2041 2042
245-0000EA 421 EUR InStock
245-0000 245-0001 245-0002 RLAA2040 RLAA2041 RLAA2042
Laboratory jacks
Crics de laboratoire
These lab jacks are manufactured to close tolerances from aluminium with stainless steel operating screw.
  • Top and bottom plates are specially designed aluminium extrusion giving exceptional rigid and robust support without excessive weight
  • Plates are blue anodised finish
  • Designed to be completely stable and free from rocking movements
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité