Substances de référence
Fournisseur: Merck
1.09602.0005 1.09637.0005 1.09693.0005 1.09743.0005
1.09602.0005EA 270 EUR InStock
1.09602.0005 1.09637.0005 1.09693.0005 1.09743.0005
Substances de référence
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Les substances de référence peuvent être utilisées pour l'identification des composés inconnus dans un chromatogramme en phase gazeuse ou en tant que standards dans l'analyse GC quantitative. Elles servent également à la caractérisation des propriétés des colonnes GC.
  • Pratiquement exemptes d'isomères
  • Substances particulièrement pures
  • Dosage généralement supérieur à 99,5%
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité