Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, laveries nues
Fournisseur: EQUIP LABO
8404 8414 8419
132-8176EA 3520 EUR InStock
132-8176 132-8175 132-8184
Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, laveries nues
Mobilier Meubles à encastrer
1 meuble fixe sous cuve avec une finition identique à celle des meubles mobiles
1 plan de travail laverie
1 siphon
1 bandeau de façade stratifié
ou
2 piétements métalliques
1 plan de travail laverie
1 siphon en PE
1 bandeau de façade stratifié
1 bandeau arrière
1 cache-fluides arrière
1 butée de meubles
  • 1 under-basin fixed furniture unit with an identical finishing to the mobile furniture
  • 1 sink worktop
  • 1 U-bend
  • 1 laminate front strip
Revêtement dalle grès:
Pour les laverie de 600 mm: 1 cuve grès centrée 450×210×390 mm (L×P×H)
Revêtement grès étiré:
Pour les laverie de 600, 900 et 1200 mm: 1 cuve grès centrée 360×210×370 mm (L×P×H)
Pour les laveries de 1200 et 1500 mm: 2 cuves grès centrées 360×210×370 mm (L×P×H)
Revêtement Polypropylène:
Pour les laverie de 600 mm: 1 cuve PP centrée 380×210×380 mm (L×P×H)
Pour les laverie de 900 mm: 1 cuve PP centrée 540×310×380 mm (L×P×H)
Pour les laveries de 1200 et 1500 mm: 2 cuves PP centrées 380×210×380 mm (L×P×H)
Revêtement inox 304L:
Pour les laveries de 1500: 2 cuves inox centrées 400×160×340 mm (L×P×H)
Information de livraison: Livrées montées sans robinetterie (percements prévus)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité