Colonnes HPLC, SeQuant® ZIC®-pHILIC
Fournisseur: Merck
1.50437.0001 1.50459.0001 1.50460.0001 1.50461.0001 1.50462.0001 1.50463.0001 1.50464.0001 1.50438.0001
1.50437.0001EA 410 EUR InStock
1.50437.0001 1.50459.0001 1.50460.0001 1.50461.0001 1.50462.0001 1.50463.0001 1.50464.0001 1.50438.0001
Colonnes HPLC, SeQuant® ZIC®-pHILIC
Colonnes pour chromatographie
La colonne ZIC®-pHILIC contient la même phase stationnaire que la colonne ZIC®-HILIC, mais greffé sur des particules de polymère pour une meilleure stabilité du pH. L'absence de silice permet d'éliminer presque totalement le bruit de fond sur les systèmes de détection hautement sensibles tels que les aérosols chargés utilisés pour la détermination des ions organiques et inorganiques.
  • Permet de procéder à des séparations de composés polaires et hydrophiles d'une grande complexité
  • Potentiel d'optimisation de la sélectivité amélioré par des séparations possibles à pH élevé
  • Bruit de fond extrêmement faible avec les systèmes hautement sensibles de détection d'ions par évaporation des aérosols chargés
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité