Recharges pour distributeur de membranes filtrantes, Sentino®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
68121 68123 68124 68125 68121ME
514-0628EA 500 EUR InStock
514-0628 514-0629 514-0630 514-0631 PALL68121ME
Recharges pour distributeur de membranes filtrantes, Sentino®
Filtres Filtres à membrane
Ces membranes ont été spécialement conçues pour une utilisation avec le distributeur automatique de filtres Sentino®.
  • Pour les laboratoires traitant des volumes importants
  • Suppriment le temps de scellage individuel des paquets de membranes et réduisent les déchets
Information de livraison: Chaque boîte contient deux disques supplémentaires pour charger le distributeur.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité