Dishes, evaporating, flat form
Fournisseur: COWIE
006.1025 006.1050 006.1100 006.1180 006.1350
COWI006.1025EA 15.3 EUR InStock
COWI006.1025 COWI006.1050 COWI006.1100 COWI006.1180 COWI006.1350
Dishes, evaporating, flat form
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Made of PTFE.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from -200 to +280 °C
  • Exceptionally smooth inner walls to prevent contamination
Thick walled, extremely robust.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité