Hypersep™ vacuum manifolds
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
60103-351 60104-230
549-0884EA 1980 EUR InStock
549-0884 HYPE60104-230
Hypersep™ vacuum manifolds
Collecteurs
HyperSep™ vacuum manifolds are designed for use with HyperSep™ SPE columns and HyperSep™ 96-well plates.
  • Carry out method development efficiently and without revalidation
Information de livraison: The universal vacuum manifold is supplied with manifold, base/gauge, flask and stopper, tubing and spigots. The vacuum manifold is supplied with base, lid and waste collection tray.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité