L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
SPE columns, PAH analysis, CHROMABOND® NH₂/C₁₈
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730618 730620
516-0688EA 227 EUR InStock
516-0688 516-0689
SPE columns, PAH analysis, CHROMABOND® NH₂/C₁₈
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® NH2/C18 is a combination phase for SPE analysis of PAHs from water containing humic acids.
  • Aminopropyl phase for removal of interfering humic acids
  • Octadecyl phase for enrichment of PAHs
Application: Extraction of PAHs from water containing humic acids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité