CHROMABOND® Vacuum Manifolds
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730150N 730151N
MANA730150NEA 945 EUR InStock
MANA730150N MANA730151N
CHROMABOND® Vacuum Manifolds
Collecteurs
CHROMABOND® Vacuum manifolds are designed for reproducible SPE applications.
  • For simultaneous preparation of up to 12, 16 or 24 samples
  • Available replacement parts for vacuum manifolds and accessories for special applications
Information de livraison: The vacuum manifold complete consists of glass cabinet with lid and lid gasket, removable needles on lower side of lid, vacuum gauge, control valve, valves and caps, variable rack, and PP tank (only for MANA730150).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité