Agitateur à tige mécanique RW 47 digital
Fournisseur: IKA
4050010 4050000
IKAA4050010EA 0 EUR InStock
IKAA4050010 441-0316
Agitateur à tige mécanique RW 47 digital
Agitateurs Agitateurs à tige
Agitateur mécanique de laboratoire extrêmement puissant, conçu pour des applications à haute viscosité pour des quantités pouvant atteindre 200 l. L'unité a une structure robuste et ergonomique avec un entraînement constant parfait pour les mélanges intensifs en laboratoire ou en usine pilote. L'agitateur est équipé d'une protection permettant d'éviter au moteur de surchauffer grâce à un limiteur de température à verrouillage automatique. De plus, afin de fixer les bols, une protection pour la tige d'agitation et une fixation sont également disponibles.
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Variation de vitesse en continu dans deux gammes de vitesses
  • Tiges d'agitation creuses pour permettre le passage
  • Protection contre la surcharge et affichage du code d'erreur
  • Fonctionnement silencieux
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 54
Informations de commande: Informations de commande : Le modèle RW 47 digital est livré sans prise car il est conçu pour une utilisation avec une alimentation électrique triphasée de 400 V ; le statif télescopique 431-2912 est recommandé comme accessoire facultatif. Les tiges d'agitation sont à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité