Preparative HPLC columns, VarioPrep, NUCLEOSIL® C18
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
715332.160 715332.80 715360.80
MANA715332.160EA 1270 EUR InStock
MANA715332.160 MANA715332.80 MANA715360.80
Preparative HPLC columns, VarioPrep, NUCLEOSIL® C18
Colonnes pour chromatographie
These NUCLEOSIL® standard C18 phases are non-polar, endcapped phases for reverse phase chromatography.
  • pH stability at 20 °C, 2 to 8, carbon content depending on pore size
  • Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité