Colonnes capillaires, PERMABOND® SE-54 HKW
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
723945.25 723945.50
MANA723945.25EA 630 EUR InStock
MANA723945.25 MANA723945.50
Colonnes capillaires, PERMABOND® SE-54 HKW
Colonnes pour chromatographie
Special GC phase for the analysis of volatile halogenated hydrocarbons.
  • Optimised nonpolar phase for volatile halogenated hydrocarbons
  • Max. temperature for isothermal operation 300 °C
  • Max. temperature for short isotherms in a temperature program 320 °C
USP code: G36.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité