Onguent protecteur, Travabon® classic
Fournisseur: Deb-STOKO
22325 TVC100ML TVC1L
115-1471EA 407 EUR InStock
115-1471 115-2379 115-2089
Onguent protecteur, Travabon® classic
Soin de la peau Crèmes pour la peau Crèmes pour les mains
Crème protectrice spécifique à appliquer avant le travail contre les résidus résistants et non solubles dans l'eau, tels que les huiles, peintures, le graphite, la poussière métallique, les adhésifs et substances non solubles dans l'eau sur les lieux de travail. Convient à une utilisation sur les mains et le corps lorsque le port de gants n'est pas possible.
  • Nettoyage aisé de la peau grâce aux émulsifiants qui suspendent les résidus
  • Protection améliorée grâce aux pigments de protection cutanée
  • Glycérine et émollients
  • Parfumé et soluble dans l'eau, sans huile, sans colorant, sans silicone
Informations de commande: Le flacon souple s'utilise uniquement avec les distributeurs Stoko® Vario®.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité