Éponges à récurer, PurActive
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
123111_U 123112_U 123113_U 123114_U 123111 123112 123113 123114
129-0856EA 12 EUR InStock
129-0856 129-0857 129-0858 129-0859 115-2575 115-2576 115-2577 115-2578
Éponges à récurer, PurActive
Lingettes Éponges
Éponges à récurer en mousse de polyuréthane. Leur revêtement spécial soulève aisément les saletés tenaces tout en traitant en douceur l'ensemble des surfaces dures.
  • Le support en mousse est doux pour les mains et permet une excellente prise
  • Retire efficacement les saletés sans rayer
  • Le système de codage couleur permet un processus de nettoyage conforme aux normes d'hygiène et aux principes HACCP
  • Lavable à 60 °C
L'éponge à récurer nettoie trois fois plus efficacement que les éponges à récurer non abrasives traditionnelles et agresse moins les surfaces qu'une éponge à récurer abrasive traditionnelle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité