Gilets haute visibilité, Lacona 9092
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
9092/FC1/1XL 9092/FC1/2XL 9092/FC1/3XL 9092/FC1/L 9092/FC1/M 9092/FC1/S 9092/FY1/1XL 9092/FY1/2XL 9092/FY1/3XL 9092/FY1/L 9092/FY1/M 9092/FY1/S
113-7303EA 13.7 EUR InStock
113-7303 113-7304 113-7305 113-7306 113-7307 113-7308 113-7309 113-7310 113-7311 113-7312 113-7313 113-7314
Gilets haute visibilité, Lacona 9092
Tenue de travail
Gilets haute visibilité en maille polyester de qualité standard.
  • Col en V
  • Fermeture auto-agrippante
  • Bandes réfléchissantes supplémentaires sur l'épaule
Longueur du dos: 70 cm
Poids: 120 g/m²
Certifications: EN 471 (2-2)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité